Merck
686727
Sigma-Aldrich
Benzo[b]thiophene-2-carbonitrile
97%
Synonim(y):
2-Cyanobenzothiophene, Thianaphthene-2-carbonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
bp
140 °C/0.5 mmHg
mp
24-28 °C
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
N#Cc1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H5NS/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h1-5H
Klucz InChI
RCYHXESNWFYTCU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Useful starter in benzothiophene chemistry.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Uwe Koch et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(5), 1693-1705 (2006-03-03)
Infections caused by hepatitis C virus (HCV) are a significant world health problem for which novel therapies are in urgent demand. The polymerase of HCV is responsible for the replication of viral RNA. We recently disclosed dihydroxypyrimidine carboxylates 2 as