Merck
686395
Sigma-Aldrich
4-Iodo-2-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7IO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
147-151 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc(I)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
KKAZLRGZDIWYJT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)