Merck
686387
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-hydroxypyridine
97%
Synonim(y):
3-Bromo-2(1H)-pyridinone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
179-183 °C
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1ncccc1Br
InChI
1S/C5H4BrNO/c6-4-2-1-3-7-5(4)8/h1-3H,(H,7,8)
Klucz InChI
YDUGVOUXNSWQSW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with