Merck
684708
Sigma-Aldrich
4-(Z-amino)cyclohexanol
97%
Synonim(y):
((4-Hydroxycyclohexyl)carbamic acid benzyl ester), (Cbz-amino)-4-hydroxycyclohexane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
161-165 °C
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
OC1CCC(CC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO3/c16-13-8-6-12(7-9-13)15-14(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-13,16H,6-10H2,(H,15,17)
Klucz InChI
JNPBKQOVSMBPGE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)