Przejdź do
684104
(1S,2S)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine dihydrochloride
95%
Synonim(y):
(1S,2S)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28N2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.37
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
95%
Form:
solid
Aby zapytać o ten produkt 684104, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
95%
form
solid
optical activity
[α]20/D −129°, c = 1 in H2O
mp
>300 °C
functional group
amine
SMILES string
Cl.Cl.Cc1cc(C)c([C@H](N)[C@@H](N)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C20H28N2.2ClH/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)19(21)20(22)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6;;/h7-10,19-20H,21-22H2,1-6H3;2*1H/t19-,20-;;/m0../s1
InChI key
HSFKFAWYBTVLDG-TULUPMBKSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)