Merck
683728
Sigma-Aldrich
6-Chloro[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
2-Chloro-6,7-methylenedioxy-3-quinolinecarboxaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H6ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
230-234 °C
ciąg SMILES
Clc1nc2cc3OCOc3cc2cc1C=O
InChI
1S/C11H6ClNO3/c12-11-7(4-14)1-6-2-9-10(16-5-15-9)3-8(6)13-11/h1-4H,5H2
Klucz InChI
BFMGNLHCLPBIHN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Starter in the synthesis of the quinoline based natural products
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mark A Elban et al.
Organic letters, 8(16), 3513-3516 (2006-07-28)
[reaction: see text] 10,11-Methylenedioxy-14-azacamptothecin, a potent analogue of the antitumor agent camptothecin (CPT), has been prepared via a key condensation between AB and DE ring precursors. The biological testing of this compound validated a strategy for modulation of the off-rate