Merck
682926
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzophenone
95%
Synonim(y):
(2-Bromophenyl)phenylmethanone
Wybierz wielkość
5 G
540,00 zł
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
540,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6254
gęstość
1.4309 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
ketone
phenyl
ciąg SMILES
Brc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9BrO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Klucz InChI
ABEVIHIQUUXDMS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)