Merck
682241
Sigma-Aldrich
Methyl pyrimidine-5-carboxylate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
76-81 °C
ciąg SMILES
COC(=O)c1cncnc1
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-10-6(9)5-2-7-4-8-3-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
XMVNUAHPLDBEJH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3