Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 476,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
476,00 zł
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
pale yellow
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC1=CC(C(NCC2)=O)=C3C2=C(C4=CC=C(CNC)C=C4)NC3=C1.CC5(C)[C@@H]6CC[C@@]5(CS(O)(=O)=O)C(C6)=O
InChI
1S/C19H18FN3O.C10H16O4S/c1-21-10-11-2-4-12(5-3-11)18-14-6-7-22-19(24)15-8-13(20)9-16(23-18)17(14)15;1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h2-5,8-9,21,23H,6-7,10H2,1H3,(H,22,24);7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t;7-,10-/m.1/s1
InChI key
INBJJAFXHQQSRW-STOWLHSFSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder, rucaparib metabolite | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| color pale yellow | color white to beige | color - | color white to beige |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?