Merck
680931
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluoro-1-nitrobenzene
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3BrFNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
84-88 °C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
Klucz InChI
VQCWSOYHHXXWSP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Building block for fused aromatic and heteroaromatic compounds
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
European Journal of Organic Chemistry, 2956-2956 (2006)