Merck
680796
Sigma-Aldrich
5-(3-Pyridyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
97%
Synonim(y):
1,2-Dihydro-5-(3-pyridinyl)-3H-1,2,4-triazole-3-thione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
296-302 °C
ciąg SMILES
Sc1nnc([nH]1)-c2cccnc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7-9-6(10-11-7)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,9,10,11,12)
Klucz InChI
GAYWCADKXYCKCG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3