Merck
680575
Sigma-Aldrich
3-Vinylphenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
(3-Ethenylphenyl)boronic acid, m-Vinylbenzeneboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95%
Postać
powder or crystals
mp
141-147 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OB(O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H9BO2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h2-6,10-11H,1H2
Klucz InChI
SYBQEKBVWDPVJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of anhydride.
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura reactions
  • Molecular imprinting of fructose and pinacol
  • Synthesis of arylmercapturic acids via Chen-Lam-Evans arylation
  • Three-component cross-coupling yeilding diarylketones
  • Generation of acyl anion equivalents
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mengzhe Guo et al.
Journal of separation science, 39(17), 3428-3435 (2016-07-13)
Maltose, a common auxiliary material of pharmaceutical preparation, may disturb the analysis of total amino acids in sepia capsule by aldolization. Therefore, it is necessary to remove the maltose through a convenient method. In this work, a phenylboronic acid modified