Merck
680567
Sigma-Aldrich
1-Benzyloxy-4-bromo-2-chlorobenzene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10BrClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
58-62 °C
ciąg SMILES
Clc1cc(Br)ccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H10BrClO/c14-11-6-7-13(12(15)8-11)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
Klucz InChI
RUVDUIQMBVBZFS-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)