Merck
680109
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-furanboronic acid pinacol ester
95%
Synonim(y):
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(5-methyl-furan-2-yl)-(1,3,2)dioxaborolane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476
gęstość
1.023 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(o1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H17BO3/c1-8-6-7-9(13-8)12-14-10(2,3)11(4,5)15-12/h6-7H,1-5H3
Klucz InChI
FNPZFZKLYGWKLH-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3