Merck
555460
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3SC6H4CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5040 (lit.)
tw
224-225 °C/760 mmHg (lit.)
gęstość
1.310 g/mL (lit.)
ciąg SMILES
NCc1ccc(SC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H8F3NS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H,5,12H2
Klucz InChI
LACURGWEZCFLBO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter