Merck
680060
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-fluoropurine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H2ClFN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
157-162 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H2ClFN4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
Klucz InChI
UNRIYCIDCQDGQE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)