Merck
680044
Sigma-Aldrich
6-Chloropyridine-2-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
6-Chloropicolinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
185-190 °C
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
Klucz InChI
ZLKMOIHCHCMSFW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analytical method for nitrapyrin and 6-chloropicolinic acid residues in strawberry fruit and soil.
Y Iwata et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 29(2), 235-239 (1981-03-01)
Charalambos Skoutelis et al.
Journal of hazardous materials, 321, 753-763 (2016-10-12)
2-Chloropyridine, an important precursor of the chemical industry is also a persistent water pollutant. The genotoxicity of photolytically treated 2-chloropyridine aqueous solution to human lymphocytes initially increases and fluctuates during treatment finally reaching the control values after prolonged treatment. Intermediate
[Determination of nitrapyrin and its metabolite 6-chloropicolinic acid in the environment].
Iu A Buniatian et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 52-53 (1983-04-01)