Merck
679917
Sigma-Aldrich
4,4′-Dibromotriphenylamine
96%
Synonim(y):
N,N-Bis(4-bromophenyl)aniline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H13Br2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
96%
ciąg SMILES
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C18H13Br2N/c19-14-6-10-17(11-7-14)21(16-4-2-1-3-5-16)18-12-8-15(20)9-13-18/h1-13H
Klucz InChI
KIGVOJUDEQXKII-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hole transport material and building block for hole transport materials.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Polytriarylamine Semiconductors
Organiczna elektronika obiecuje rozwiązania w zakresie energii odnawialnej przewyższające technologię opartą na krzemie.
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.