Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 233,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
IC6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.46
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-196-1
Beilstein/REAXYS Number:
2042672
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
bp
105-106 °C/1 mmHg (lit.)
mp
27-31 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, iodo
SMILES string
ClC(=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C7H4ClIO/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4H
InChI key
MVIVDSWUOGNODP-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Iodobenzoyl chloride has been used in:
- palladium-catalyzed synthesis of carbomethoxy functional group-induced isoindolin-1-ones
- preparation of starting materials required for the synthesis of novel cyclic derivatives of pentavalent iodine, benziodazole oxides
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?