Merck
679054
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloro-5-methylpyrimidine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3Cl3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
65-69 °C
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cc1c(Cl)nc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl3N2/c1-2-3(6)9-5(8)10-4(2)7/h1H3
Klucz InChI
VTSWSQGDJQFXHB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)