Merck
678058
Sigma-Aldrich
2-[(3,5-Dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrole monohydrochloride
97%
Synonim(y):
3, 5, 3′, 5′-Tetramethyl-1H, 2′H-2, 2′-methanylylidene-bis-pyrrole hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
220-224 °C
ciąg SMILES
Cl.CC1=NC(=C\c2[nH]c(C)cc2C)\C(C)=C1
InChI
1S/C13H16N2.ClH/c1-8-5-10(3)14-12(8)7-13-9(2)6-11(4)15-13;/h5-7,14H,1-4H3;1H/b13-7+;
Klucz InChI
SONPMPUHCHDTQZ-FTPOTTDRSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)