Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł 1377,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H25O4PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.35
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
90%
1377,00 zł
Cena katalogowa1620,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
90%
form
solid
mp
48-52 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OP(O)(=O)OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H25O4PS/c12-16(13,14)15-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-17/h17H,1-11H2,(H2,12,13,14)
InChI key
XPYXJSSCWCSOFO-UHFFFAOYSA-N
Application
High purity phosphate derivitized thiol for SAMs
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 90% | description 95% | description 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| assay 90% | assay 95% | assay 98% |
| form solid | form solid | form solid |
| mp 48-52 °C | mp 46-50 °C (lit.) | mp 46-50 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?