Merck
677809
Sigma-Aldrich
4-(Morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
4-(Morpholine)carboxamidophenylboronic acid, pinacol ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H24BNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
187-193 °C
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)N3CCOCC3
InChI
1S/C17H24BNO4/c1-16(2)17(3,4)23-18(22-16)14-7-5-13(6-8-14)15(20)19-9-11-21-12-10-19/h5-8H,9-12H2,1-4H3
Klucz InChI
ZOPBEWUNCNLYSD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)