Merck
676187
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylneopentylphosphine
95%
Synonim(y):
Bis(1,1-dimethylethyl)(2,2-dimethylpropyl)phosphine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H29P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478
tw
40 °C/0.1 mmHg
gęstość
0.839 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H29P/c1-11(2,3)10-14(12(4,5)6)13(7,8)9/h10H2,1-9H3
Klucz InChI
JBGICSFDKZAWFJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Highly active palladium complexes
  • Synthesis of organometallic compounds of iridium and rhodium
Ligand for cross coupling of aryl bromides and chlorides
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges