Merck
675857
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-fluorophenol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BrFO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
36-40 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1cc(F)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrFO/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
Klucz InChI
JCPJGUPQZDEZQH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)