Przejdź do
290394
2,5-Difluorophenol
95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
134,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
294,00 zł
220,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
F2C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
134,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
40-42 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Oc1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
InChI key
INXKVYFOWNAVMU-UHFFFAOYSA-N
General description
Conversion of 2,5-difluorophenol by whole cells of Rhodococcus opacus 1G has been investigated by 9F NMR analysis.
Application
2,5-Difluorophenol has been used in the synthesis of di- or trifluorinated hydroxybenzoic acids.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
345725337285290408
description
95%
description
98%
description
97%
description
99%
assay
95%
assay
98%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
40-42 °C (lit.)
mp
33-37 °C (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
functional group
fluoro
functional group
fluoro
functional group
fluoro
functional group
fluoro
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
127.4 °F - closed cup
flash_point_c
53 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2713-31-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)