Merck
674001
Sigma-Aldrich
2,3-Difluoromandelic acid
97%
Synonim(y):
2′,3′-Difluoro-2-hydroxyphenylacetic acid, 2,3-Difluoro-α-hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6F2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
109-113 °C
ciąg SMILES
OC(C(O)=O)c1cccc(F)c1F
InChI
1S/C8H6F2O3/c9-5-3-1-2-4(6(5)10)7(11)8(12)13/h1-3,7,11H,(H,12,13)
Klucz InChI
LBJOAPZLJUKPRG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3