Merck
673668
Sigma-Aldrich
Hexylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
2-Hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Wzór liniowy:
C6H13(C6H12BO2)(CH3)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426
gęstość
1.167 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCCCCB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C12H25BO2/c1-6-7-8-9-10-13-14-11(2,3)12(4,5)15-13/h6-10H2,1-5H3
Klucz InChI
LDPMCSWZEGKWLC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)