Merck
673129
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-5-chlorothiazole
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5ClN2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
mp
208-212 °C
grupa funkcyjna
amide
chloro
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1ncc(Cl)s1
InChI
1S/C5H5ClN2OS/c1-3(9)8-5-7-2-4(6)10-5/h2H,1H3,(H,7,8,9)
Klucz InChI
YLRXYIGXXMJPOP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)