Merck
672998
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxyphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
Bromek p-benzyloksyfenylomagnezowy, Bromo[4-(fenylometoksy)fenylo]magnez
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11BrMgO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
Poziom jakości
stężenie
1.0 M in THF
gęstość
1.033 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
Br[Mg]c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11O.BrH.Mg/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;;/h1,3-10H,11H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
NMSSOXCJYITCNG-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-6.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-21.2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)