Merck
671649
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-1-Amino-2-benzyloxycyclopentane
98%
Synonim(y):
(1S)-trans-2-(Phenylmethoxy)cyclopentanamine, (1S,2S)-trans-2-Benzyloxycyclopentylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.27
Beilstein:
9554058
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.5% (GC)
98%
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥98%
zanieczyszczenia
≤5% water
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@H]1CCC[C@@H]1OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c13-11-7-4-8-12(11)14-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,13H2/t11-,12-/m0/s1
Klucz InChI
JIMSXLUBRRQALI-RYUDHWBXSA-N
Zastosowanie
(1S,2S)-1-Amino-2-benzyloxycyclopentane can be used:
  • As a component of the ligand cocktail, which is used in the study of binding and inhibitory activities of PA4794 protein.
  • In one of the key synthetic steps for the preparation of benzoxazole based mPGES-1 inhibitors and trans-2-aminocyclopentanol derivatives.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structural, functional and inhibition studies of a GNAT superfamily protein PA4794: a new C-terminal lysine protein acetyltransferase from Pseudomonas aeruginosa
Majorek KA, et al.
The Journal of biological chemistry, 30223-30235 (2013)
Novel benzoxazole inhibitors of mPGES-1
Kablaoui N, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 23(3), 907-911 (2013)
Structural, functional and inhibition studies of a GNAT superfamily protein PA4794: a new C-terminal lysine protein acetyltransferase from Pseudomonas aeruginosa
Majorek KA, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 30223-30235 (2013)
Highly efficient chemoenzymatic syntheses of trans-2-aminocyclopentanol derivatives
Gonzalez-Sabin J, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 59(1-3), 111-115 (2009)
Structural, functional and inhibition studies of a GNAT superfamily protein PA4794: a new C-terminal lysine protein acetyltransferase from Pseudomonas aeruginosa
Majorek KA, et al.
Test, 30223-30235 (2013)