Merck
671053
Sigma-Aldrich
Triethylmethylammonium methyl carbonate solution
~50% in methanol: water (2:3)
Synonim(y):
Methyltriethylammonium methyl carbonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H21NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
~50% in methanol: water (2:3)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407
ślady anionów
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
ciąg SMILES
COC([O-])=O.CC[N+](C)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N.C2H4O3/c1-5-8(4,6-2)7-3;1-5-2(3)4/h5-7H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
VTQIDJHZYPEFBP-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
CBILS© offers a simple, elegant synthetic method for the production of ionic liquids, developed by the Austrian company proionic.