Przejdź do
540293
Tetraalkylammonium carbonate, polymer-bound
macroporous, 40-90 mesh, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g loading
Synonim(y):
MP-carbonate resin
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
macroporous
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
macroporous
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: proton reactive
extent of labeling
2.5-3.5 mmol/g loading
particle size
40-90 mesh
SMILES string
[O-]C([O-])=O.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CC[N+](CC)(CC)Cc3ccccc3.CC[N+](CC)(CC)Cc4ccccc4
InChI
1S/2C13H22N.C10H10.C8H8.CH2O3/c2*1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;2-1(3)4/h2*7-11H,4-6,12H2,1-3H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;(H2,2,3,4)/q2*+1;;;/p-2
InChI key
RBIYTBCFDIQNIC-UHFFFAOYSA-L
Application
Polymer-bound tetraalkylammonium carbonate is a polymer-supported base used for scavenging acidic molecules. It can be used in polymer-assisted solution-phase (PASP) Suzuki reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
540285477044549363
form
macroporous
form
macroporous
form
-
form
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: proton reactive
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: proton reactive
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reactivity: amine reactive
particle size
40-90 mesh
particle size
18-50 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
100-200 mesh
extent of labeling
2.5-3.5 mmol/g loading
extent of labeling
2.5-3.5 mmol/g N loading
extent of labeling
1.0-1.5 mmol/g loading
extent of labeling
0.7-1.5 mmol/g loading
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)