Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 192,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H8N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.11
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
219-956-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
192,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder
autoignition temp.
245 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.9 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
125 °C (decomposes)
solubility
3.3 g/L
density
1.56 g/cm3 at 20 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H2](N)\C(=N\[H])\N.[O-]C(=O)O
InChI
1S/CH6N4.CH2O3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);(H2,2,3,4)
InChI key
OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
Application
- The chemistry of aminoguanidine derivatives – preparation, crystal structure, thermal properties, and molecular docking studies of aminoguanidinium salts: Explores the preparation and properties of aminoguanidine derivatives, highlighting the versatility of aminoguanidinium salts in various chemical contexts (R Selvakumar et al., 2015).
Analysis Note
Color (visual): white to off white
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description for LC-MS LiChropur™ | description for HPLC LiChropur™ | description for analysis EMSURE® ACS |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| solubility 3.3 g/L | solubility 220 g/L | solubility 220 g/L | solubility 362 g/L |
| mp 125 °C (decomposes) | mp 106 °C | mp 106 °C | mp - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C |
| form powder | form solid | form solid | form powder or crystals |
| density 1.56 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density 2.17 g/cm3 at 20 °C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?