Merck
67024
Sigma-Aldrich
(R)-1-Methyl hydrogen 3-methylglutarate
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(R)-Monomethyl 3-methylglutarate, (R)-mono-Methyl 3-methylglutarate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
Beilstein:
1723141
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥90:10 (R:S) (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438
gęstość
1.116 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)C[C@H](C)CC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(3-6(8)9)4-7(10)11-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
Klucz InChI
BYBMHSADRRMVHY-RXMQYKEDSA-N
Inne uwagi
Chiral building block[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C.F. Francis et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 579-579 (1984)