Merck
669369
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7BrFN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
32-36 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Cc1cc(F)cc(Br)c1N
InChI
1S/C7H7BrFN/c1-4-2-5(9)3-6(8)7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
Klucz InChI
VTWSBILIFIFEFG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)