Merck
669261
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1-pentyn-3-ol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.559
gęstość
1.336 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
CCC(O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O/c1-2-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11-12H,2H2,1H3
Klucz InChI
QWCMSASONHVIHV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)