Merck
668842
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-(+)-5-Benzyl-3-methyl-2-(5-methyl-2-furyl)-4-imidazolidinone
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5598
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1[C@@H](N[C@H](Cc2ccccc2)C1=O)c3ccc(C)o3
InChI
1S/C16H18N2O2/c1-11-8-9-14(20-11)15-17-13(16(19)18(15)2)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-9,13,15,17H,10H2,1-2H3/t13-,15-/m1/s1
Klucz InChI
IQIMPHPFMHVWBZ-UKRRQHHQSA-N
Zastosowanie
Highly selective organocatalyst for the Diels-Alder reaction with simple α,β−unsaturated ketones.
Informacje prawne
U.S. Pat. 6,369,243 and related patents apply. For research purposes only.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Burk, M. J. et al
Journal of the American Chemical Society, 118, 5142-5142 (1996)
Produkty
Discover Professor David MacMillan's groundbreaking metal-free asymmetric catalysis using imidazolidinone-based organocatalysts for versatile transformations.
We współpracy z Materia, Inc. mamy przyjemność zaoferować sześć imidazolidynonów OrganoCatalysts™.