Kluczowe dokumenty
667501
Sigma-Aldrich
Tantalum nitride etchant
Synonim(y):
Tantalum nitride etch
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.23
Opis ogólny
Wytrawiacz azotku tantalu to wysokiej czystości system wytrawiający do precyzyjnego, czystego wytrawiania cienkich warstw i oporników z tantalu, azotku tantalu i tlenku tantalu w zastosowaniach elektronicznych.
Zastosowanie
Etchant solution for precise, clean etching of tantalum, tantalum nitride, and tantalum oxide thin films and resists in electronics applications
Cechy i korzyści
Etch rate 70-80 Å / sec @ 25 C. Use with gold positive or negative photoresist. Rinse with Deionized water.
Uwaga dotycząca przygotowania
  • Czasy wytrawiania różnią się w zależności od rodzaju materiału (Ta, TaN lub Ta2O5) i czystości.
  • Rozcieńczyć wodą lub obniżyć temperaturę, aby uzyskać niższą szybkość wytrawiania. Dodanie 1 części wody do 2 części wytrawiacza lub obniżenie temperatury o 10°C zmniejszy szybkość wytrawiania o około 50%.
  • Części, które mają być wytrawione, powinny być umieszczone w roztworze wytrawiacza z łagodnym lub umiarkowanym mieszaniem mechanicznym.
  • Wytrawiacze tantalowe zawierają kwas fluorowodorowy i będą atakować tlenki krzemu, tytanu, niklu, aluminium i chromu.
  • Złoto byłoby idealnym wytrawiaczem. Może się to również udać w przypadku wolframu
  • Przepłukać wodą dejonizowaną.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)