Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 446,00 zł |
Informacje o tej pozycji
446,00 zł
Nazwa produktu
Trichlorooxobis(triphenylphosphine)rhenium(V),
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: rhenium, reagent type: catalyst
mp
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Re](Cl)(Cl)=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.3ClH.O.Re/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;/h2*1-15H;3*1H;;/q;;;;;;+3/p-3
InChI key
VJYQERSQTMFWJE-UHFFFAOYSA-K
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 97% | description - | description - |
| reaction suitability core: rhenium, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: rhenium | reaction suitability core: nickel, reagent type: catalyst | reaction suitability core: platinum, reagent type: catalyst |
| form solid | form powder | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 205 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 206-209 °C (lit.) | mp 129-132 °C (dec.) (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Oxotrichloro[(dimethylsulfide)triphenylphosphine oxide]rhenium(V) 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/455/439/92a74c9c-14fb-4309-a009-d38b074877a3/640/92a74c9c-14fb-4309-a009-d38b074877a3.png)