Merck
66733
Sigma-Aldrich
4,6-Di-tert-butylresorcinol
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
1,3-Di-tert-butyl-4,6-dihydroxybenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.32
Beilstein:
2049541
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
solid
mp
120-125 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cc(c(O)cc1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O2/c1-13(2,3)9-7-10(14(4,5)6)12(16)8-11(9)15/h7-8,15-16H,1-6H3
Klucz InChI
KJFMXIXXYWHFAN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3