Merck
666998
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-3-(trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol
97%
Synonim(y):
α-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzenemethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16OSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5193
gęstość
0.9610 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C#CC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16OSi/c1-14(2,3)10-9-12(13)11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13H,1-3H3
Klucz InChI
RVTDALNDYLDVMN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter