Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2140,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
crystalline
composition
Carbon: 73.2-78.5%
Nitrogen: 2.7-3.3%
technique(s)
titration: suitable
color
dark purple
mp
68 °C (dec.) (lit.)
λmax
549 nm
ε (extinction coefficient)
≥10000 at 276-282 nm in methanol at 0.01 g/L, ≥130000 at 546-552 nm in methanol at 0.01 g/L, ≥70000 at 514-520 nm in methanol at 0.01 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C\C3=[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)c4ccccc4C3(C)C
InChI
1S/C59H97N2.ClHO4/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-41-50-60-54-46-39-37-44-52(54)58(3,4)56(60)48-43-49-57-59(5,6)53-45-38-40-47-55(53)61(57)51-42-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-2;2-1(3,4)5/h37-40,43-49H,7-36,41-42,50-51H2,1-6H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
JVXZRNYCRFIEGV-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC) |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - |
| color dark purple | color dark violet |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| form crystalline | form - |
| assay 97% | assay ≥98.0% (TLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1′-Dioctadecyl-3,3,3′,3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?