Przejdź do
T9792
6-(p-Toluidino)-2-naphthalenesulfonic acid sodium salt
Synonim(y):
Sodium 6-(p-toluidino)-2-naphthalenesulfonate, TNS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
919,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14NNaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.35
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6836595
919,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
Quality Segment
SMILES string
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C17H15NO3S.Na/c1-12-2-6-15(7-3-12)18-16-8-4-14-11-17(22(19,20)21)9-5-13(14)10-16;/h2-11,18H,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
InChI key
QZZGQOXRGFDEJP-UHFFFAOYSA-M
Application
Fluorescent probe for the conformational state of proteins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7086204340E8631
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)