Kluczowe dokumenty
666025
13,6-N-Sulfinylacetamidopentacene
97%
Synonim(y):
16-Acetyl-6,13-dihydro-15-oxide -13,6-(epithioimino)pentacene, NSFAAP, soluble pentacene precursor
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
169-190 °C
rozpuszczalność
THF: soluble
dioxane: soluble
methylene chloride: soluble
fluorescencja
λex 251 nm; λem 498 nm in chloroform
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)N1[C@@H]2c3cc4ccccc4cc3[C@@H](c5cc6ccccc6cc25)S1=O
InChI
1S/C24H17NO2S/c1-14(26)25-23-19-10-15-6-2-4-8-17(15)12-21(19)24(28(25)27)22-13-18-9-5-3-7-16(18)11-20(22)23/h2-13,23-24H,1H3/t23-,24+,28?
Klucz InChI
HIABOOSIYBUBKB-XUEDKKMFSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Silylethyne substitution offers an opportunity to tune solubility for application-specific needs and self-assembly for electronic performance and has yielded semiconductors with excellent device performance.
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.