Merck
665827
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(Br)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
91-94 °C
ciąg SMILES
OCc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrFO/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3,10H,4H2
Klucz InChI
HXGZPMHPSBJMKB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)