Merck
665673
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-methylbenzoic acid
96%
About This Item
Wzór liniowy:
H3CC6H3(Br)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
solid
mp
108-112 °C
ciąg SMILES
Cc1cccc(Br)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
ICXBPDJQFPIBSS-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves