Merck
665517
Sigma-Aldrich
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9F2N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
243-247 °C
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].FC1(F)CCCNC1
InChI
1S/C5H9F2N.ClH/c6-5(7)2-1-3-8-4-5;/h8H,1-4H2;1H
Klucz InChI
LEHHIPIDKQVNEV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)