Kluczowe dokumenty
665355
(S)-(+)-Benzyl(3,5-dioxa-4-phospha-cyclohepta[2,1-a;3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)methylamine
97%
Synonim(y):
(+)-N-Benzyl-N-methyl-dinaphtho[2,1-d:1′,2′]dioxaphosphepin-4-amine, (11bS)
Wybierz wielkość
139,50 zł
Cena katalogowa279,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
139,50 zł
Cena katalogowa279,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
155-159 °C
ciąg SMILES
CN(Cc1ccccc1)P2Oc3ccc4ccccc4c3-c5c(O2)ccc6ccccc56
InChI
1S/C28H22NO2P/c1-29(19-20-9-3-2-4-10-20)32-30-25-17-15-21-11-5-7-13-23(21)27(25)28-24-14-8-6-12-22(24)16-18-26(28)31-32/h2-18H,19H2,1H3
Klucz InChI
OHGGHRJGBXAKKY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
DSM collaboration offers MonoPhos™ ligands for research, based on the BINOL platform by Feringa and co-workers.