Merck
664162
Sigma-Aldrich
2-(3-Methoxyphenoxy)benzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H3COC6H4OC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
34-38 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccccc1Oc2cccc(OC)c2
InChI
1S/C14H12O3/c1-16-12-6-4-7-13(9-12)17-14-8-3-2-5-11(14)10-15/h2-10H,1H3
Klucz InChI
AOGRYADLPWDYSN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)